Få mere at vide
2-n-Butoxyethanol, 99%
Artikelnummer. 11499106
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499106 500 mL 500ml
11409116 2500 mL 2500ml
11419116 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17976.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Anvendes i industrien til affedtnings- og rengøringsmidler. 2-n-Butoxyethanol bruges i industrien til affedtnings- og rengøringsmidler. Det fungerer som et overfladeaktivt stof i husholdnings- og industriprodukter. Det er en aktiv komponent i fraktureringsvæsker, borestabilisatorer og oliespredningsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til maling, overfladebelægninger, rengøringsmidler og blæk. Yderligere anvendes det som fødevareadditiv, antimikrobielt middel, skumdæmper, stabilisator og klæbemiddel. Udover dette bruges den som whiteboardrens, flydende sæbe, kosmetik, renseriopløsning, lak, lak og latexmaling.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethylalkohol, ethylether, acetone, n-heptanbenzen, mineralolie, aromatisk paraffin og halogenerede kulbrinter. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Noter
Fremragende hydrofil-lipofil balance (HLB). Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, aluminium og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-76-2
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00002884
InChI nøgle POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
IUPAC navn 2-butoxyethanol
SMIL CCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Butoxyethanol
Smeltepunkt °C til 79 °C
Tæthed 0.902
Kogepunkt 171 °C til 173 °C
Flammepunkt 64 °C (147 °F)
Analyseprocentområde 0.98
Lineær formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.419
Mængde 500 mL
FN nummer UN2810
Beilstein 1732511
Merck Index 14,1559
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethylalkohol, ethylether, acetone, n-heptan benzen, mineralolie, aromatisk paraffin og halogenerede kulbrinter. Let blandet med kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske