Få mere at vide
2-n-Butoxyethanol, 99%
Beskrivelse
Anvendes i industrien til affedtnings- og rengøringsmidler.2-n-Butoxyethanol bruges i industrien til affedtnings- og rengøringsmidler. Det fungerer som et overfladeaktivt stof i husholdnings- og industriprodukter. Det er en aktiv komponent i fraktureringsvæsker, borestabilisatorer og oliespredningsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til maling, overfladebelægninger, rengøringsmidler og blæk. Yderligere anvendes det som fødevareadditiv, antimikrobielt middel, skumdæmper, stabilisator og klæbemiddel. Udover dette bruges den som whiteboardrens, flydende sæbe, kosmetik, renseriopløsning, lak, lak og latexmaling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes i industrien til affedtnings- og rengøringsmidler. 2-n-Butoxyethanol bruges i industrien til affedtnings- og rengøringsmidler. Det fungerer som et overfladeaktivt stof i husholdnings- og industriprodukter. Det er en aktiv komponent i fraktureringsvæsker, borestabilisatorer og oliespredningsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til maling, overfladebelægninger, rengøringsmidler og blæk. Yderligere anvendes det som fødevareadditiv, antimikrobielt middel, skumdæmper, stabilisator og klæbemiddel. Udover dette bruges den som whiteboardrens, flydende sæbe, kosmetik, renseriopløsning, lak, lak og latexmaling.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethylalkohol, ethylether, acetone, n-heptanbenzen, mineralolie, aromatisk paraffin og halogenerede kulbrinter. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Noter
Fremragende hydrofil-lipofil balance (HLB). Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, aluminium og alkalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-n-Butoxyethanol |
| Smeltepunkt | -79°C |
| Tæthed | 0.902 |
| Kogepunkt | 171°C to 173°C |
| Flammepunkt | 64°C (147°F) |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Lugt | Mild |
| Lineær formel | CH3(CH2)3OCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 2500 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .