Få mere at vide
2-(morpholinosulfonyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10152984
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10152984 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10777865 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 87223-34-5
Molekylær formel C11H13NO5S
Molekylvægt (g/mol) 271.287
MDL nummer MFCD09813541
InChI nøgle YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
PubChem CID 13140207
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoesyre
SMIL C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 271.29
Procent renhed 97%