Få mere at vide
2-(morpholinosulfonyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682285
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682285 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10275314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682285 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69604CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 862500-24-1
Molekylær formel C11H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 255.288
MDL nummer MFCD09817561
InChI nøgle GSDGTTZDQFKUBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzaldehyde, 2-morpholine-4-sulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinylsulfonyl
PubChem CID 24229770
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzaldehyd
SMIL C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 255.29
Procent renhed 97%