Få mere at vide
(2-morpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10027962
(2-morpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027962
1 g, Ravfarvet glasflaske, 1g
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10027962
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC43113DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-88-2
Molekylær formel C10H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD08060472
InChI nøgle NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 7537568
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMIL C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(2-morpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >