Få mere at vide
(2-morpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10568253
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568253 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10027962 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568253 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43113CB
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-88-2
Molekylær formel C10H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD08060472
InChI nøgle NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 7537568
IUPAC navn (2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMIL C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%