Få mere at vide
[2-(morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072354
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072354 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10072354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48609DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-63-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H17NO2
MDL nummer MFCD03211251
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholinomethyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 2-morpholinomethyl-benzylalkohol, o-morpholin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 2-4-morpholinylmethyl, 2-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol, 2-morpholin-4-yl-methyl-phenyl-methanol hydrochloride, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol saltdata: hcl
InChI nøgle JOBIKMKNOFLXRQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CO
IUPAC navn [2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 207.273
PubChem CID 693121
Formel vægt 207.27
Procent renhed 97%