Få mere at vide
2-(morpholinomethyl)benzaldehyd 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10554004
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10554004 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10554004 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48604CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS 736991-21-2
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H15NO2
MDL nummer MFCD07782412
Mængde 250 mg
Synonym 2-morpholinomethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, morpholinomethylbenzaldehyde, 4-2-carboxaldehydebenzyl morpholine, 2-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
InChI nøgle YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
IUPAC navn 2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 205.26
PubChem CID 18525826
Formel vægt 205.26