Få mere at vide
2-morpholinisonicotinaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249342
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10249342 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10095772 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249342 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43104DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-87-1
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD08060524
InChI nøgle VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537563
SMIL O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinoisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylpyridin-4-carbaldehyd
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%