Få mere at vide
2-morpholin-4-yl-pyridin-3-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272542
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10272542 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10405512 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272542 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24604CB
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-09-4
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD03086195
InChI nøgle CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776570
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylpyridin-3-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinonicotinaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.22
Procent renhed 95%