Få mere at vide
2-(methylthio)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylthio)benzylamine |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Lineær formel | CH3SC6H4CH2NH2 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 153.25 |
| Procent renhed | 95% |