Få mere at vide
2-(methylthio)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374482
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10374482 250 mg 250mg
10683793 1 g 1g
10407564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10374482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09736CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56004-83-2
Molekylær formel C8H11NS
Molekylvægt (g/mol) 153.243
MDL nummer MFCD00831039
InChI nøgle YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
PubChem CID 2736981
IUPAC navn (2-methylsulfanylphenyl)methanamin
SMIL CSC1=CC=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)benzylamine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3SC6H4CH2NH2
Mængde 250 mg
Formel vægt 153.25
Procent renhed 95%