Få mere at vide
2-(Methylthio)benzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11458553
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458553 25 g 25g
11444203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10379.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3724-10-5 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
2-(Methylthio)benzoesyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methylthio)benzoesyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk
syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, aminer. Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-10-5
MDL nummer MFCD00029934
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (Methylthio)benzoic acid
Smeltepunkt 166 °C til 168 °C
Molekylær formel C8H8O2S
Mængde 25 g
Synonym 2-methylthio benzoic acid, benzoic acid, 2-methylthio, o-methylthio benzoic acid, benzoic acid, o-methylthio, 2-methylsulfanyl benzoic acid, 2-methylmercaptobenzoic acid, 2-carboxyphenyl methyl sulfide, acide methyl-s-2-benzoique, 2-methylmercapto benzoic acid, acide methyl-s-2-benzoique french
Opløselighedsinformation Opløselig i Methanol.
InChI nøgle LWJQGKJCZOGGPJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC navn 2-methylsulfanylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 168.21
PubChem CID 19498
Formel vægt 168.21
Procent renhed ≥98%