Få mere at vide
2-(Methylthio)benzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11444203
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444203 5 g 5g
11458553 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10379.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3724-10-5 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
2-(Methylthio)benzoesyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methylthio)benzoesyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk
syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, aminer. Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-10-5
MDL nummer MFCD00029934
ChEBI CHEBI:4657
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (Methylthio)benzoic acid
Smeltepunkt 166°C to 168°C
Molekylær formel C21H29N3O
Mængde 5 g
Synonym disopyramide, dicorantil, rythmodan, disopiramida, ritmodan, disopyramidum, searle 703, isorythm, lispine, disopyramidum inn-latin
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol.
InChI nøgle UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)N(CCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=N2)C(=O)N)C(C)C
IUPAC navn 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamid
Molekylvægt (g/mol) 339.48
PubChem CID 3114
Formel vægt 168.21
Procent renhed ≥98%