Få mere at vide
2-Methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10656641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656641 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10656641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424830025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Navn note 95%
CAS 33963-55-2
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 136.0°C to 141.0°C
Farve Green or White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H8O4S
Lineær formel SO2CH3C6H4COOH
MDL nummer MFCD00216492
Mængde 2.5 g
Synonym 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
InChI nøgle BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC navn 2-methylsulfonylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 200.22
PubChem CID 284342
Formel vægt 200.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.