Få mere at vide
2-methylsulfonylanilinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10118240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10118240 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10118240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424840025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 205985-95-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Navn note 95%
CAS 205985-95-1
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139 °C til 141 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H9NO2S
Lineær formel SO2CH3C6H4NH2·HCl
MDL nummer MFCD00216484
Mængde 2.5 g
Synonym 2-methylsulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 2-methanesulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline, hcl, 2-methanesulfonyl-phenylammonium chloride, 2-methylsulfonyl phenylamine hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let
InChI nøgle AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC navn 2-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735177
Formel vægt 207.68
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.