Få mere at vide
2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450038
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450038 1 g 1g
15430556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53288.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 756520-78-2
Molekylær formel C7H10BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 215.03
MDL nummer MFCD02179471
InChI nøgle RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
IUPAC navn [2-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 116°C to 120°C
Mængde 1 g
Formel vægt 215.03
Procent renhed 95%