Få mere at vide
2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430556
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430556 250 mg 250mg
15450038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53288.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 756520-78-2
Molekylær formel C7H10BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 215.03
MDL nummer MFCD02179471
InChI nøgle RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
IUPAC navn [2-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 116°C to 120°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.03
Procent renhed 95%