Få mere at vide
2-(methylsulfonyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408819
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408819 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15408819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03159.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 15205-66-0 | C3H8O3S | 124.154 g/mol
2-(Methylsulfonyl)ethanol kan anvendes som reagens ved syntesen af phenoler fra arylfluorider. Det kan anvendes til fremstilling af 2-(methylsulfonyl)ethyl-N,N-bis(2-chlorethyl)phosphorodiamidat. 2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone, er den alsidige byggesten, der bruges til syntese af mere komplekse svovlholdige forbindelser. Det kan bruges til undersøgelser af inhibitor- og substratdele til acetylcholinesterase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylsulfonyl)ethanol kan anvendes som reagens i syntesen af phenoler fra arylfluorider. Det kan anvendes til fremstilling af 2-(methylsulfonyl)ethyl-N,N-bis(2-chlorethyl)phosphorodiamidat. 2-hydroxyethylmethylsulfon,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfonyl)ethanol
CAS 15205-66-0
Smeltepunkt 27 °C til 30 °C
Kogepunkt 148 °C til 149 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C3H8O3S
Brydningsindeks 1.479
MDL nummer MFCD00014747
Mængde 5 g
Beilstein 1746915
Synonym 2-methylsulfonyl ethanol, 2-hydroxyethyl methyl sulfone, 2-methanesulfonylethanol, 2-methanesulfonylethan-1-ol, 2-methanesulfonyl-ethanol, 2-methanesulfonyl ethanol, ethanol, 2-methylsulfonyl, unii-5fi8eb2k0l, 2-methylsulphonyl ethanol, 2-methylsulfonyl ethyl alcohol
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)CCO
IUPAC navn 2-methylsulfonylethanol
Molekylvægt (g/mol) 124.154
PubChem CID 84834
Formel vægt 124.16
Procent renhed 97%