Få mere at vide
2-(Methylsulfonyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446690
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446690 1 g 1g
11456690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51018.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33963-55-2
Molekylær formel C8H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 200.208
MDL nummer MFCD00216492
InChI nøgle BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
PubChem CID 284342
IUPAC navn 2-methylsulfonylbenzoic acid
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Smeltepunkt 136°C to 141°C
Mængde 1 g
Formel vægt 200.21
Procent renhed 98%