Få mere at vide
2-(Methylsulfonyl)benzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15449187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449187 5 g 5g
15439187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52445.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 330804-03-0 | C7H9BO4S | 200,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330804-03-0
Molekylær formel C7H9BO4S
Molekylvægt (g/mol) 200.015
MDL nummer MFCD02179472
InChI nøgle MSQFFCRGQPVQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfonylphenyl boronic acid, 2-methanesulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulphonyl phenylboronic acid, 2-methanesulfonylphenylboronic acid, 2-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 2-methylsulfonyl benzeneboronic acid, b-2-methylsulfonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773539
IUPAC navn (2-methylsulfonylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 78 °C til 84 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 200.02
Procent renhed 98%