Få mere at vide
2-(Methylsulfinyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456260
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456260 1 g 1g
11466260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27144.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19093-34-6
Molekylær formel C8H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 184.21
MDL nummer MFCD01936003
InChI nøgle JVYFTEBQXOBPAB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylsulfinyl benzoic acid, 2-methylsulfinyl benzenecarboxylic acid, 2-methanesulfinylbenzoic acid, o-methylsulfinyl benzoic acid, benzoic acid, o-methylsulfinyl, benzoic acid, 2-methylsulfinyl, acmc-20aomr, 2-methanesulfinyl benzoic acid, o-carboxyphenyl methyl sulfoxide, methylsulfinylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 320058
IUPAC navn 2-methylsulfinylbenzoic acid
SMIL CS(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfinyl)benzoic acid
Smeltepunkt 150°C to 160°C
Mængde 1 g
Formel vægt 184.21
Procent renhed 97%