Få mere at vide
2-methylstyren, 98%, stab. med 0,1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490553
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490553 5 g 5g
11400563 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12676.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-15-4 | C9H10 | 118.179 g/mol
2-methylstyren er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(2-methylstyren). Det bruges også som et mellemprodukt i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylstyren er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(2-methylstyren). Det bruges også som et mellemprodukt i syntetisk kemi.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-15-4
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.179
MDL nummer MFCD00014936
InChI nøgle NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylstyrene, 2-vinyltoluene, o-vinyltoluene, o-methylstyrene, styrene, o-methyl, 1-methyl-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-methyl, ortho-methylstyrene, unii-556uo5cl44, 1-ethenyl-2-methyl-benzene
PubChem CID 11904
IUPAC navn 1-ethenyl-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylstyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -69°C
Tæthed 0.916
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 5 g
FN nummer UN2618
Beilstein 1901764
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylstyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylstyrene