Få mere at vide
2-Methylstyrene, 97%, stabilized
Artikelnummer. 15117432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15117432 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Artikelnummer. 15117432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-15-4 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylstyrene
CAS 611-15-4
Smeltepunkt -69°C
Tæthed 0.9140g/mL
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 58°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H10
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.914
Synonym 2-methylstyrene, 2-vinyltoluene, o-vinyltoluene, o-methylstyrene, styrene, o-methyl, 1-methyl-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-methyl, ortho-methylstyrene, unii-556uo5cl44, 1-ethenyl-2-methyl-benzene
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1C=C
IUPAC navn 1-ethenyl-2-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 118.18
PubChem CID 11904
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylstyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.