Få mere at vide
2-Methylphenoxyeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11444394
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444394 10 g 10g
11454394 50 g 50g
11464394 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13076.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 1878-49-5 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-49-5
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00014354
InChI nøgle QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenoxy acetic acid, 2-2-methylphenoxy acetic acid, 2-methylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-methylphenoxy, o-tolyloxyacetic acid, o-tolyloxy acetic acid, 2-o-tolyloxy acetic acid, acetic acid, o-tolyloxy, acide o-methylphenoxyacetique, unii-pxo85n85g3
PubChem CID 74651
IUPAC navn 2-(2-methylphenoxy)eddikesyre
SMIL CC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Mængde 10 g
Beilstein 1943465
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%