Få mere at vide
2-methylpentan-2,4-diol, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10538060 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 10538060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/5050/08
Tekniske data
CAS 107-41-5
Smeltepunkt -40°C
Kogepunkt 197°C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C6H14O2
MDL nummer 4547
Mængde 500 mL
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
InChI nøgle SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CC(C)(C)O)O
IUPAC navn 2-methylpentan-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 118.176
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Formel vægt 118.18g/mol
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.