missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylisoborneol, TRC

Artikelnummer. 30137527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137527 1 g
17998124 100 mg
17919084 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2363901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2371-42-8
Molekylær formel C11 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 168.28
Synonym 2-Norbornanol, 1,2,7,7-tetramethyl- (6CI,7CI), 2-Norbornanol, 1,2,7,7-tetramethyl-, exo- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,2,7,7-tetramethyl-, exo-, rel-(1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 2-Methylisoborneol, 2-endo-Methyl-2-exo-bornanol, exo-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
IUPAC navn rac-(1R,2R,4R)-1,2,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylisoborneol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Formel vægt 168.1514
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.