accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3CH3OH

CAS RN 2371-42-8

IUPAC Navn: 1,2,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Synonymer: 2-methylisoborneol
Molekylvægt (g/mol): 168.28
Molekylformel: C11H20O
InChi Key: LFYXNXGVLGKVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)C2CCC1(C)C(C)(O)C2
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater