Få mere at vide
2-methylindol-3-carboxaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391413 100 g Glasflaske 100g
10381413 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379721000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 5416-80-8 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5416-80-8
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00012077
InChI nøgle CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
PubChem CID 73166
IUPAC navn 2-methyl-lH-indol-3-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204 °C til 205 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver