Få mere at vide
2-Methylfluoranthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylfluoranthene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-11-9-12-5-4-8-15-13-6-2-3-7-14(13)16(10-11)17(12)15/h2-10H,1H3 |
| Formel vægt | 216.0939 |