CAS RN 33543-31-6
IUPAC Navn:
2-methylfluoranthene
Synonymer:
2-methylfluoranthene
Molekylvægt (g/mol):
216.28
Molekylformel:
C17H12
InChi Key:
VVRCMNWZFPMXQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC2=C3C(=CC=CC3=C1)C1=CC=CC=C21
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Methylfluoranthene, TRC
CAS: 33543-31-6 Molekylær formel: C17 H12 Molekylvægt (g/mol): 216.28 Synonym: Fluoranthene, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI),2-Methylfluoranthene (ACI) IUPAC navn: 2-methylfluoranthene SMIL: Cc1cc2c3ccccc3c4cccc(c1)c24