Få mere at vide
2-Methylene-1,3-propanediol, 97%
Artikelnummer. 10626554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626554 5 g Glasflaske 5g
10441881 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308590050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3513-81-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3513-81-3
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00075162
InChI nøgle JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylene-1,3-propanediol, 2-methylenepropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-methylene, 1,3-dihydroxy-2-methylenepropane, 1,3-dihydroxy-2-methylidenepropane, dimethylol ethylene, 2-methylene1,3-propanediol, 2-methylenepropan-1,3-diol, ksc573o4t, 1,3-propanediol,2-methylene
PubChem CID 77048
IUPAC navn 2-methylidenpropan-1,3-diol
SMIL C=C(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylene-1, 3-propanediol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 93°C to 95°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt <110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2C(=CH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4730 to 1.475
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.08
Formel vægt 88.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske