Få mere at vide
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97%
Beskrivelse
2-Methylcyclohexanol anvendes til fremstilling af eddikesyre-(2-methyl-cyclohexylester) ved omsætning med eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det til at studere effekten af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methylcyclohexanol anvendes til fremstilling af eddikesyre-(2-methyl-cyclohexylester) ved reaktion med eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det til at studere effekten af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcyclohexanol |
| Navn note | cis + trans |
| Smeltepunkt | -21°C |
| Tæthed | 0.929 |
| Kogepunkt | 163°C to 166°C |
| Flammepunkt | 58°C (136°F) |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2617 |
| Beilstein | 1847535 |
| Vis mere |