Få mere at vide
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11465313
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465313 500 mL 500ml
11475313 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12877.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114,188 g/mol
2-Methylcyclohexanol anvendes til fremstilling af eddikesyre-(2-methyl-cyclohexylester) ved omsætning med eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det til at studere effekten af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylcyclohexanol anvendes til fremstilling af eddikesyre-(2-methyl-cyclohexylester) ved reaktion med eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det til at studere effekten af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-59-5
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00001443
InChI nøgle NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCCCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexanol
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt -21 °C
Tæthed 0.929
Kogepunkt 163 °C til 166 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 500 mL
FN nummer UN2617
Beilstein 1847535
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 97%