Få mere at vide
2-Methylcyclohexanol, 99%, blanding af cis og trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10522191 250 g 250g
10479080 1 kg 1kg
10449573 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166892500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-59-5
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00001443
InChI nøgle NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCCCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -38.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 163.0°C to 166.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H10OH
Brydningsindeks 1.4615 to 1.4635
Mængde 250 g
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske