Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcyclohexanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -38,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Kogepunkt | 163,0 °C til 166,0 °C |
| Flammepunkt | 58 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |