Få mere at vide
2-Methylcyclohexanol, 99%, blanding af cis og trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10449573
Brand: Thermo Scientific Acros 166890025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-59-5
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00001443
InChI nøgle NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCCCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -38.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 163.0°C to 166.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H10OH
Brydningsindeks 1.4615 to 1.4635
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Methylcyclohexanol