Få mere at vide
2-Methylbutyraldehyd, 95%
Artikelnummer. 11454197
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454197 10 g 10g
11359579 25 g 25g
11369579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19650.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 96-17-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
2-Methylbutyraldehyd bruges til løft i træagtige og kakao-topnotekomplekser. Og også brugt i kakao, kaffe, vin og nøddesmag til lift.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylbutyraldehyd bruges til løft i træagtige og kakao-topnotekomplekser. Og også brugt i kakao, kaffe, vin og nøddesmag til lift.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ether og alkohol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-17-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00006984
InChI nøgle BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylbutyraldehyde, butanal, 2-methyl, 2-formylbutane, 2-methylbutyric aldehyde, methylethylacetaldehyde, 2-ethylpropanal, 2-methyl-1-butanal, butyraldehyde, 2-methyl, acetaldehyde, ethylmethyl, alpha-methylbutanal
PubChem CID 7284
ChEBI CHEBI:16182
IUPAC navn 2-methylbutanal
SMIL CCC(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutyraldehyde
Kogepunkt 94 °C til 96 °C
Flammepunkt 4 °C (39 °F)
Mængde 10 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1633540
Formel vægt 86.13
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutyraldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyraldehyde
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.