Få mere at vide
2-Methylbutan-2-ol, Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10726491 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10726491 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10726491 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4480/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 75-85-4
Smeltepunkt -12°C
Farve Colorless
Kogepunkt 102°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C5H12O
MDL nummer 4478
Mængde 500 mL
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
InChI nøgle MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 6405
Dampdensitet 3.04
Formel vægt 88.15g/mol
Damptryk 12mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.