Få mere at vide
2-methylbenzylamin, 98%
Artikelnummer. 11397355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397355 1 g 1g
11307365 5 g 5g
11317365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05243.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 89-93-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
2-Methylbenzylamin, anvendes til fremstilling af boc-2-alkylaniliner: N-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylbenzylamin, bruges til fremstilling af boc-2-alkylaniliner: N-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamin
Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-93-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00008112
InChI nøgle CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine
PubChem CID 6993
IUPAC navn (2-methylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzylamine
Kogepunkt 198 °C til 200 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1099406
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbenzylamine