Få mere at vide
2-methylbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415513
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415513 500 g 500g
11495503 25 g 25g
11405513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13448.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-45-4
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00000899
InChI nøgle VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
PubChem CID 11093
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzyl chloride
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 1.081
Kogepunkt 197°C to 199°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.541
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386016
Merck Index 14,10091
Formel vægt 140.61
Procent renhed ≥98%