Få mere at vide
2-methylbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490317 25 g 25g
11400327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21717.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-92-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-92-9
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000174
InChI nøgle WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-methylbenzene, alpha-bromo-o-xylene, o-xylyl bromide, o-methylbenzyl bromide, 2-xylyl bromide, 2-bromomethyl toluene, 2-methylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl, a-bromo-o-xylene
PubChem CID 6992
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzyl bromide
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.381
Kogepunkt 216°C to 217°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 25 g
FN nummer UN1701
Beilstein 636333
Merck Index 14,10090
Formel vægt 185.07
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Bromo-o-xylene