Få mere at vide
2-Methylbenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11480603
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480603 10 g 10g
11490603 50 g 50g
11400613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12696.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-95-2 | C8H10O | 122,167 g/mol
2-Methylbenzylalkohol er meget udbredt stærkt mobilfaseadditiv i HPLC. det kan bruges til at fremstille 2-methyl-benzaldehyd ved en temperatur på 20 °C. Det skal bruge reagens pyridinium chlorochromat med reaktionstid på 10 min.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylbenzylalkohol er meget udbredt stærkt mobilfaseadditiv i HPLC. det kan bruges til at fremstille 2-methyl-benzaldehyd ved en temperatur på 20 °C. Det skal bruge reagens pyridinium chlorochromat med reaktionstid på 10 min.
Opløselighed Opløselig i methanol
0,1 g/ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-95-2
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00004622
InChI nøgle XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl alcohol, o-tolylmethanol, o-tolyl alcohol, 2-methylphenyl methanol, o-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methyl, toluene-methanol, benzyl alcohol, o-methyl, unii-7l3m6y04nc, alpha-hydroxy-o-xylene
PubChem CID 6994
ChEBI CHEBI:27724
IUPAC navn (2-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzyl alcohol
Smeltepunkt 33 °C til 37 °C
Kogepunkt 219 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Brydningsindeks 1.5408
Mængde 10 g
Beilstein 1929783
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol 0,1 g/ml.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%