Få mere at vide
2-Methylbenzotrifluorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzotrifluoride |
| Tæthed | 1.174 |
| Kogepunkt | 125 °C til 126 °C |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1940501 |
| Formel vægt | 160.14 |
| Procent renhed | 97% |