Få mere at vide
2-methylbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475437 1 g 1g
11485437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23453.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13630-19-8 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13630-19-8
Molekylær formel C8H7F3
Molekylvægt (g/mol) 160.14
MDL nummer MFCD00153204
InChI nøgle DVFVNJHIVAPTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, benzene, methyl trifluoromethyl, benzene, 1-methyl-2-trifluoromethyl, 2-methyl-1-trifluoromethyl benzene, trifluoromethyltoluene, pubchem1657
PubChem CID 2775324
IUPAC navn 1-methyl-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzotrifluoride
Tæthed 1.174
Kogepunkt 125°C to 126°C
Brydningsindeks 1.435
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1940501
Formel vægt 160.14
Procent renhed 97%