Få mere at vide
2-Methylbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30004463
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30004463 1 g
1 options
Artikelnummer. 30004463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2897951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Molekylær formel C14 H12 O
Mængde 1 g
Synonym Methanone, (2-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, NSC 67362, Phenyl 2-methylphenyl ketone, Phenyl 2-tolyl ketone, Phenyl o-tolyl ketone, Phenyl(2-tolyl)methanone, o-Benzoyltoluene, o-Methylbenzophenone, o-Tolyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMIL Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2-methylphenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 196.24
Formel vægt 196.0888