Få mere at vide
2-Methylbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11482497
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482497 250 g 250g
11462497 10 g 10g
11472497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14779.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 131-58-8 | C14H12O | 196,249 g/mol
2-Methylbenzophenon, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylbenzophenon, bruges som et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normal temperatur og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-58-8
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.249
MDL nummer MFCD00008518
InChI nøgle CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
PubChem CID 67230
IUPAC navn (2-methylphenyl)-phenylmethanon
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzophenone
Smeltepunkt -18 °C
Tæthed 1.085
Kogepunkt 309 °C til 311 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 250 g
Beilstein 2045469
Merck Index 14,7317
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 196.25
Procent renhed ≥98%