Få mere at vide
2-Methylbenzhydrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3 |
| Formel vægt | 198.1045 |