Få mere at vide
2-Methylanthraquinone, 97%
Artikelnummer. 11439100
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439100 50 g 50g
11449100 250 g 250g
11429100 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14502.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-54-8 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
2-Methylanthraquinon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges i smogfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylanthraquinon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges i smogfarvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand 1,234 mg/L ved 25 C.
°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-54-8
Molekylær formel C15H10O2
Molekylvægt (g/mol) 222.243
MDL nummer MFCD00001235
InChI nøgle NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
IUPAC navn 2-methylanthracen-9,10-dion
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylanthraquinone
Smeltepunkt 170°C to 174°C
Flammepunkt 209°C (408°F)
Mængde 50 g
Beilstein 2050523
Merck Index 14,6021
Opløselighedsinformation Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C.
Formel vægt 222.24
Procent renhed 97%