Få mere at vide
2-methylanisol, 99%
Artikelnummer. 11491598
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491598 50 g 50g
11401608 250 g 250g
11481598 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13897.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122,167 g/mol
Det katalytiske system af disubstituerede aromater blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering. Den samlede syntese af (± )-heliannuol D og dens epimer er blevet færdiggjort i 9 trin og 12% samlet udbytte fra 2-methylanisol. Den termiske aktivering af 2-methylanisol (°60 C) med Ir(III)-komplekset TpMe2Ir (C6H5)2(N2)(1; TpMe2= hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borat) gav en blanding af hydridkomplekser. Den totale syntese af den phenoliske sesquiterpen mutisianthol er blevet opnået i 12 trin fra den let tilgængelige 2-methylanisol. Det katalytiske system blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det katalytiske system af disubstituerede aromater blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering. Den samlede syntese af (± )-heliannuol D og dens epimer er blevet færdiggjort i 9 trin og 12% samlet udbytte fra 2-methylanisol. Den termiske aktivering af 2-methylanisol (°60 C) med Ir(III)-komplekset TpMe2Ir (C6H5)2(N2)(1; TpMe2= hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borat) gav en blanding af hydridkomplekser. Den totale syntese af den phenoliske sesquiterpen mutisianthol er blevet opnået i 12 trin fra den let tilgængelige 2-methylanisol. Det katalytiske system blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-58-5
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00008373
InChI nøgle DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylanisole
Tæthed 0.985
Kogepunkt 170 °C til 172 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 50 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1857415
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylanisole